Learn More
Melford L-Cystine
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 56-89-3
Molecular Formula: C6H12N2O4S2
Molecular Weight: 240.3
Chemical Purity: >98.5%
Soluble in:?1M HCl
Store at: Room TemperatureEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cystine |
| CAS | 56-89-3 |
| Fórmula molecular | C6H12N2O4S2 |
| Cantidad | 5 kg |