Learn More
Ácido L-cisteico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11905741
Marca: Thermo Scientific Acros 226120500
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 498-40-8 | C3H7NO5S | 169.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-40-8
Fórmula molecular C3H7NO5S
Peso molecular (g/mol) 169.15
Número MDL MFCD00007524
Clave InChI XVOYSCVBGLVSOL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-cysteic acid, cysteinesulfonic acid, l-alanine, 3-sulfo, 3-sulfo-l-alanine, cysteic acid, l, r-2-amino-3-sulfopropanoic acid, cysteic acid van, l-cysteate, cysteinic acid, cysteric acid
PubChem CID 72886
ChEBI CHEBI:17285
SMILES NC(CS(O)(=O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteic acid
Punto de fusión 267.0°C to 269.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO3SCH2CH(NH2)CO2H
Cantidad 50 g
Beilstein 04,533
Índice Merck 15,2777
Rotación específica 8.3
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfopropanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Cysteic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.