Learn More
L(–)-carvona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-83556 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Código de producto. 10307620
Marca: Thermo Scientific Acros 154590050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6485-40-1 | C10H14O | 150.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6485-40-1
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00001578
Clave InChI ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Sinónimo --carvone, l-carvone, r---carvone, l--carvone, r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, 4r-carvone, levo-carvone, --p-mentha-6,8-dien-2-one, --r-carvone
PubChem CID 439570
ChEBI CHEBI:15400
Nombre IUPAC (5R)-2-metil-5-prop-1-en-2-ilcicloex-2-en-1-ona
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Carvone
Nombre de nota 99+%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9580g/mL
Punto de ebullición 227.0°C to 230.0°C
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4950 to 1.5020
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 157
Índice Merck 14, 1874
Gravedad específica 0.958
Rotación específica − 57.00
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Carvone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.