Learn More
Éster de β-bencilo de ácido L-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4323639 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11975381 5 g 5 g
11985381 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11975381
Marca: Thermo Scientific Acros 441930050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2177-63-1 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2177-63-1
Fórmula molecular C11H13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.23
Clave InChI VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Sinónimo h-asp obzl-oh, l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-aspartic acid beta-benzyl ester, beta-benzyl l-aspartate, 2s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 4-benzyl l-aspartate, benzyl hydrogen beta-l-aspartate, s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-amino-4-oxo-4-phenylmethoxybutanoic acid, asp obzl
PubChem CID 101186
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-oxo-4-fenilmetoxibutanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid β-benzyl ester
Punto de fusión 207°C to 208°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Rotación específica + 27.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Nombre del producto
  • L-Aspartic acid beta-benzyl ester