Learn More
1-metiléster del ácido L-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7054803
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15459798 250 mg 250 miligramos
15439798 1 g 1 g
15449798 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15459798
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63221.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 17812-32-7 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17812-32-7
Fórmula molecular C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00080289
Clave InChI SWWBMHIMADRNIK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo h-asp-ome, 1-methyl l-aspartate, l-aspartic acid 1-methyl ester, s-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 3s-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, l-aspartic acid methyl ester, pubchem13176, l-aspartic acid 1-methyl ester; 3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid; h-asp-ome
PubChem CID 6994682
SMILES COC(=O)C(N)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid 1-methyl ester
Punto de fusión 186°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 2080763
Nombre IUPAC Ácido (3S)-3-amino-4-metoxi-4-oxobutanoico
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo