Learn More
L-asparagina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734457 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10109382 100 g Frasco de vidrio 100 g
10537193 500 g Frasco de vidrio 500 g
10564654 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10109382 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371601000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-47-3
Fórmula molecular C4H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 132.119
Número MDL MFCD00064401
Clave InChI DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Asparagine
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Rotación específica + 34.50
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents
Agua 1% max.
Condición de rotación específica + 34.50 (20.00°C c=10,2N HCl)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino