Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Asparagine |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | H2NCOCH2CH(NH2)CO2H |
| Rotación específica | + 34.50 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents |
| Agua | 1% max. |
| Condición de rotación específica | + 34.50 (20.00°C c=10,2N HCl) |
| Mostrar más |