Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-asparagina, 99 %
Código de producto. p-7025800
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11467004 100 g 100 g
11477004 500 g 500 g
11487004 2500 g 2500 g
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11467004
Marque: Thermo Scientific Chemicals B21473.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
L-(+)-Asparagine acts as a precursor to aspartate. It is also used as a diuretic. It is also employed in the biosynthesis of glycoproteins and proteins. It acts as a food additive. It reacts with reducing sugar to yield acrylamide, which finds application in french fries, potato chips, and toasted bread. It plays an important role in the function and development of the brain. Further, it is useful for human body, physically and mentally. In addition to this, it is used in cell culture media and is a component of (2-methoxyethoxy)methyl (MEM) non-essential amino acid solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-(+)-asparagina actúa como precursor del aspartato. También se utiliza como diurético. También se emplea en la biosíntesis de glicoproteínas y proteínas. Actúa como aditivo alimentario. Reacciona con la reducción de azúcar para producir acrilamida, que se utiliza en patatas fritas, chips y pan tostado. Desempeña un papel importante en el funcionamiento y el desarrollo del cerebro. Además, es útil para el cuerpo humano, física y mentalmente. Además, se utiliza en medios de cultivo celular y es un componente de la solución de aminoácidos no esenciales (2-metoxietoxi)metil (MEM).
Solubilidad
Soluble en ácidos, bases. No soluble en metanol, etanol, éter y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-47-3
Fórmula molecular C4H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 132.119
Número MDL MFCD00064401
Clave InChI DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Spécification
Nombre del producto químico o material L-(+)-Asparagine
Punto de fusión 234°C to 236°C (decomposition)
Beilstein 1723527
Índice Merck 14,837
Información de solubilidad Soluble in acids,bases. Insoluble in methanol,ethanol,ether and benzene.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.