Learn More
Ácido L(+)-ascórbico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10480831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10480831 500 g Frasco de plástico 500 g
10055800 100 g Frasco de plástico 100 g
10712354 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10480831
Marca: Thermo Scientific Acros 401475000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-81-7
Fórmula molecular C6H8O6
Peso molecular (g/mol) 176.12
Número MDL MFCD00064328
Clave InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Sinónimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Ascorbic acid
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 190.0°C to 192.0°C
Color Blanco a amarillo
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 18, IV, 3038
Índice Merck 15, 819
Rotación específica + 20.50
Información de solubilidad Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 20g/L (20°C), soluble methanol and acetone, insoluble in ether, chloroform and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.13
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo cristalino
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.