Learn More
Ácido L(+)-ascórbico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-61864 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10152370 100 g Frasco de plástico 100 g
10336310 500 g Frasco de plástico 500 g
10002643 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10152370
Marca: Thermo Scientific Acros 105021000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-81-7
Fórmula molecular C6H8O6
Peso molecular (g/mol) 176.12
Número MDL MFCD00064328
Clave InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Sinónimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Ascorbic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 190.0°C to 192.0°C
Color Blanco
pH 2.1 to 2.6 (5% aq. soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 18, IV, 3038
Índice Merck 15, 819
Rotación específica + 20.50
Información de solubilidad (5% in water) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Vis mindre
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.