missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Arginine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200099190
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16482529 1 g 1 g
16431418 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482529

Marca: Medchem Express HYN0455A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress L-Arginine hydrochloride ((S)-(+)-Arginine hydrochloride) is the nitrogen donor for synthesis of nitric oxide, a potent vasodilator that is deficient during times of sickle cell crisis.

L-Arginine hydrochloride ((S)-(+)-Arginine hydrochloride) is the nitrogen donor for synthesis of nitric oxide, a potent vasodilator that is deficient during times of sickle cell crisis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material L-Arginine hydrochloride
CAS 1119-34-2
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H15ClN4O2
Sinónimo (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (474.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 210.66
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.66
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.