Learn More
Melford L-Arginine HCl
Código de producto. p-200087068
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
30018045 100 g 100 g
30018048 5 kg 5 Kg
30018046 1 kg 1 Kg
30018047 500 g 500 g
4 options
Código de producto. 30018045
Marca: Melford A50400100.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 1119-34-2
  • Molecular Formula: C6H14N4O2 HCl
  • Molecular Weight: 210.7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Arginine HCl
CAS 1119-34-2
Fórmula molecular C6H14N4O2-HCl
Cantidad 100 g