Learn More
L(+)-arginina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-60848 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Förpackningsstorlek:
10 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
Produktkod. Cantidad Envase unitSize
10664752 100 g Frasco de plástico 100 g
10284030 500 g Frasco de plástico 500 g
10115003 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
11330496 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10664752
Brand: Thermo Scientific Acros 104991000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-79-3
Fórmula molecular C6H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00002635
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material L(+)-Arginine
Nombre de nota 98+%
Amonio 200ppm max.
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Rotación específica +25.8° to +28.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl) on dried substance
Sulfato 300ppm max.
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza ≥98.0% (on dry substance)
Forma física Polvo cristalino o cristales
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(+)-Arginine
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Faroangivelser
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.