Learn More
Clorhidrato de éster terc-butílico de L-alanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4630186 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11915401 1 g Frasco de vidrio 1 g
11377651 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442920010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13404-22-3 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13404-22-3
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.66
Número MDL MFCD00035524
Clave InChI WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo h-ala-otbu.hcl, tert-butyl l-alaninate hydrochloride, l-alanine tert-butyl ester hydrochloride, s-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, tert-butyl alaninate hydrochloride, h-ala-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, tert-butyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine t-butyl ester hydrochloride, alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 11275390
SMILES Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Color Blanco
Notas del porcentaje del ensayo 99 %
Envase Frasco de vidrio
Nombre IUPAC tert-butyl (2S)-2-aminopropanoate hydrochloride
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Forma física Sólido o polvo de cristalina
Nombre del producto
  • L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride