Learn More
Clorhidrato de éster isopropílico de L-alanina, 95 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
El clorhidrato de éster isopropílico de L-alanina es un reactivo utilizado en la síntesis de profármacos contra el virus de la hepatitis C basados en las moléculas de imidazotriazina y pirrolotriazina. Además, reacciona con (1R:2R)-2-hidroxi-πnanona-3 para preparar (1R,2R,5R)-2′-[(2-hidroxipinan-3-ileno)amino]propanoato de isopropilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanine isopropyl ester hydrochloride |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.63 |
| Porcentaje de pureza | 95% |