Learn More
L-alanina, 99 %, especificaciones según los requisitos de Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanine |
| Punto de fusión | 314.0°C to 316.0°C |
| Nombre de nota | specified according to the requirements of Ph.Eur. |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | CH3CH(NH2)CO2H |
| Rotación específica | + 14.50 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 166.5g/l in water (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.09 |
| Porcentaje de pureza | 99% |