missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-701324, MedChemExpress

Código de producto. 16483607
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16483607 50 mg 50 miligramos
16487588 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16483607

Marca: Medchem Express HY18698

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress L-701324 is an orally active and long acting anticonvulsant with high affinity and selectivity for the glycine site on the NMDA receptor.

L-701324 is an orally active and long acting anticonvulsant with high affinity and selectivity for the glycine site on the NMDA receptor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material L-701324
CAS 142326-59-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H14ClNO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (93.46 mM)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC(Cl)=C2)C(O)=C1C3=CC=CC(OC4=CC=CC=C4)=C3
Peso molecular (g/mol) 363.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.79
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.