Learn More
L-685458, MedChemExpress
Descrizione
L-685458 inhibits amyloid β-protein precursor γ-secretase activity with IC50 of 17 nM, shows greater than 50-100-fold selectivity over other aspartyl proteases tested. L685458 inhibits γ-secretase-mediated cleavage of APP-C99 and Notch-100 with IC50s of 301.3 nM and 351.3 nM, respectively. L-685458 can be used for the research of alzheimer’s disease (AD) and cancers.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | L-685458 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 292632-98-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C39H52N4O6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | L-685,458 |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.3 mg/mL (123.80 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?