missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-368,899 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16455166
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455166 100 mg 100 miligramos
16486937 5 mg 5 miligramos
16482996 25 mg 25 miligramos
16474218 10 mg 10 miligramos
16470557 50 mg 50 miligramos
16441109 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455166

Marca: Medchem Express HY108677

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress L-368,899 hydrochloride is a potent, selective, orally bioavailable, non-peptide oxytocin receptor antagonist, with IC50s of 8.9 nM and 26 nM for rat uterus and human uterus oxytocin receptor, respectively. L-368,899 hydrochloride used as a tocolytic agent.

L-368,899 hydrochloride is a potent, selective, orally bioavailable, non-peptide oxytocin receptor antagonist, with IC50s of 8.9 nM and 26 nM for rat uterus and human uterus oxytocin receptor, respectively. L-368,899 hydrochloride used as a tocolytic agent.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material L-368,899 hydrochloride
CAS 160312-62-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H43ClN4O5S2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (219.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (84.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1[C@@](C2(C)C)(CS(=O)(N3CCN(C4=CC=CC=C4C)CC3)=O)CC[C@]2([H])C1)[C@H](N)CCS(=O)(C)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 591.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.23
Porcentaje de pureza 98.61%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.