missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-165041, MedChemExpress

Código de producto. 16443937
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16443937 50 mg 50 miligramos
16498008 10 mg 10 miligramos
16477786 100 mg 100 miligramos
16430478 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16443937

Marca: Medchem Express HY20019

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress L-165041 is a cell permeable PPARδ agonist, with Kis of 6 nM and appr 730 nM for PPARδ and PPARγ, respectively, and induces adipocyte differentiation in NIH-PPARδ cells.

L-165041 is a cell permeable PPARδ agonist, with Kis of 6 nM and appr 730 nM for PPARδ and PPARγ, respectively, and induces adipocyte differentiation in NIH-PPARδ cells.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material L-165041
CAS 79558-09-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26O7
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (124.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)COC(C=C1)=CC=C1OCCCOC2=CC=C(C(C)=O)C(O)=C2CCC
Peso molecular (g/mol) 402.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.44
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.