Learn More
R&DSystems™ L-15 (Leibovitz), GlutaminePlus, no phenol red
Código de producto. 18432060
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
18432060 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 18432060
Marca: R&DSystems™ M41350
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Leibovitz’s L-15 Medium with GlutaminePlus. No phenol red.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Cantidad 500 mL
Grado de pureza o calidad 0.2 μm filtered
Contenido y almacenamiento 2 - 8 °C, protected from light
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.