Learn More
R&DSystems™ L-15 (Leibovitz), 25 mM HEPES, GlutaminePlus
Código de producto. 18401460
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 18401460
Marca: R&DSystems™ M40850
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Leibovitz’s L-15 Medium with 25 mM HEPES buffer and GlutaminePlus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Cantidad 500 mL
Grado de pureza o calidad 0.2 μm filtered
Contenido y almacenamiento 2 - 8 °C, protected from light