missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido kynurénico, MP Biomedicals™

Código de producto. 11338979 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Peso molecular (g/mol):
189.17
Tamaño de la unidad:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso molecular (g/mol) unitSize
11338979 189.17 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11338979 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210212405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utiliza para bloquear la neurotoxicidad del ácido kaínico.

  • Sinónimos Ácido 4-hidroxiquinolina-2-carboxílico; Ácido 4-hidroxiquinaldico
  • Bloquea la neurotoxicidad del ácido kaínico.
  • Solo uso de investigación (RUO)
  • Polvo de color moreno con tono verde grisáceo
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Punto de fusión 280°C
Fórmula molecular C10H7NO3
Número MDL MFCD00006753
Cantidad 5 g
Beilstein 147451
Sinónimo 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 4-Hydroxyquinaldic acid
Información de solubilidad >28.4 [μg/mL]
Peso molecular (g/mol) 189.17
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kynurenic Acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Kynurenic Acid
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.