missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KYNU Monoclonal Antibody (OTI1H1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17533253
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17533253 30 μL 30 microlitros
17513253 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17533253 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA803959S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KYNU Monoclonal antibody specifically detects KYNU in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno KYNU
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NAB2
N.º de referencia del gen Q15742
Alias de gen 4432411A05Rik; HAMAP-Rule:MF_03017}; KYNU; kynureninase; kynureninase (L-kynurenine hydrolase); kynureninase {ECO:0000255; kynureninase-like protein; KYNUU; L-kynurenine hydrolase; L-kynurenine hydrolase {ECO:0000255
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 178-442 of human NAB2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4665
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.