Learn More
Tocris Bioscience™ KYL
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18768088
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18768088 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18768088
Marca: Tocris Bioscience™ 5290/1
EphA4 kinase inhibitor; neuroprotective
KYL is an EphA4 receptor tyrosine kinase inhibitor (Kd = 0.8 μM); inhibits EphA4-EphrinA5 interactions (IC50 = 6.34 μM). Prevents AβO induced synaptic damage, dendritic spine loss and prevents the blocking of LTP in hippocampal CA3-CA1 transmissions. Exhibits a long half life in cell culture media (8 and 12 hours in PC3 and C2C12 media respectively). Neuroprotective.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción KYL
Peso molecular 1465.75
Tipo de producto KYL
Cantidad 1 mg
Secuencia Lys-Tyr-Leu-Pro-Tyr-Trp-Pro-Val-Leu-Ser-Ser-Leu
Para uso exclusivo en investigación