missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KY1220, MedChemExpress

Código de producto. 16492826
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16492826 25 mg 25 miligramos
16494766 100 mg 100 miligramos
16480077 50 mg 50 miligramos
16473688 10 mg 10 miligramos
16466427 5 mg 5 miligramos
16400076 2 mg 2 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16492826

Marca: Medchem Express HY102028

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress KY1220 is a compound that destabilizes both β-catenin and Ras, via targeting the Wnt/β-catenin pathway; with an IC50 of 2.1 μM in HEK293 reporter cells.

KY1220 is a compound that destabilizes both β-catenin and Ras, via targeting the Wnt/β-catenin pathway

Especificaciones

Nombre del producto químico o material KY1220
CAS 292168-79-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H10N4O3S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.15 mM)
SMILES O=C(/C(N1)=C/C2=CC=CN2C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)NC1=S
Peso molecular (g/mol) 314.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.