missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KU-55933, MedChemExpress

Código de producto. 16464918
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16464918 10 mg 10 miligramos
16485696 100 mg 100 miligramos
16467667 5 mg 5 miligramos
16461167 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16464918

Marca: Medchem Express HY1201610mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress KU-55933 is a potent ATM inhibitor with an IC50 and Ki of 12.9 and 2.2 nM, respectively, and is highly selective for ATM as compared to DNA-PK, PI3K/PI4K, ATR and mTOR.

KU-55933 is a potent ATM inhibitor with an IC50 and Ki of 12.9 and 2.2 nM, respectively, and is highly selective for ATM as compared to DNA-PK, PI3K/PI4K, ATR and mTOR.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material KU-55933
Forma física Solid
CAS 587871-26-9
Color Earth Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17NO3S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 80 mg/mL (202.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(OC(C2=C3SC4=C(SC3=CC=C2)C=CC=C4)=C1)N5CCOCC5
Peso molecular (g/mol) 395.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.49
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.