Learn More
KSR1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15951735
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15951735 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15951735
Marca: Invitrogen PA575208
KSR1 Polyclonal Antibody
KSR1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KSR1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica KSR1
N.º de referencia del gen Q61097, Q8IVT5
Alias de gen AW492498; B-KSR1; CAP kinase; D11Bhm183e; D11Bhm184e; hb; HB protein; kinase KSR1; Kinase suppressor of Ras 1; Ksr; KSR1; mKSR1; OTTHUMP00000162931; protein Hb; RSU2
Símbolos de los genes KSR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to amino acids 350-402 of Human KSR1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16706, 360573, 8844
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG