Learn More
Ansell Guantes con revestimiento de vinilo y de tejido interlock KSR™ 22-515
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
10
7
7,5
8
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Puño deslizante para ponérselos y quitárselos fácilmente
- Ideal para un uso prolongado durante aplicaciones de trabajo de baja exigencia
- Agarre mejorado para manipular objetos pequeños y difíciles
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Coating Material | PVC |
| Color | Canela |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Yes |
| Material | Cotton |
| Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
| Tamaño | 7 |
| Mostrar más |