Learn More
Ansell Guantes con revestimiento de vinilo y de tejido interlock KSR™ 22-515
Código de producto. 12630782 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
10
7
7,5
8
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 12630782
Marca: Ansell 22515090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos guantes ligeros y cómodos son ideales para períodos de uso prolongado durante trabajos de baja exigencia. El revestimiento de vinilo mejora el agarre cuando se trabaja con objetos pequeños y difíciles.
  • Puño deslizante para ponérselos y quitárselos fácilmente
  • Ideal para un uso prolongado durante aplicaciones de trabajo de baja exigencia
  • Agarre mejorado para manipular objetos pequeños y difíciles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Coating Material PVC
Color Canela
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior Con textura
Hand Específico
Latex Free Yes
Material Cotton
Tipo de producto Guantes recubiertos por inmersión
Tamaño 9
Norma EN388 2121A
Para utilizar con (aplicación) Inspección, montaje y fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Abierto
Material de revestimiento Algodón
Serie 22-515