missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Solución de pepsina en HCl KS400

Elimina la contaminación proteica o biológica de los electrodos combinados/de referencia. La solución de pepsina en HCl Hach™ KS400 es una solución básica de limpieza de electrodos, diseñada especialmente para su uso con electrodos de pH Radiometer Analytical.

Marca:  Hach Lange™ C20C370

Código de producto. 12021482

  • 60.50€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Incolora
Líquido
Frasco
Pepsina en HCl
1,09
Electrodos combinados/de referencia
250 mL
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Hach Lange™ Solución de pepsina en HCl KS400 > Cantidad: 250mL

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado