Descripción
- Control de temperatura PID integrado (uso de dos sensores de temperatura PT 1000)
- Caja de conexiones en el espacio de trabajo para la conexión de un sensor de temperatura adicional, por ejemplo, PT 1000.60
- Control electrónico de temperatura y velocidad
- Refrigerador opcional integrado para la conexión a una unidad de refrigeración externa, por ejemplo, KV 600
- La unidad se apaga automáticamente si se produce una alteración
- La unidad se detiene automáticamente si se levanta la cubierta
- Bandeja de recogida con manguera de drenaje en la parte trasera de la unidad
- Fácil uso
- Todas las funciones se pueden controlar y documentar con labworldsoft
- Los accesorios no se incluyen en la entrega, se deben pedir por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 20 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 20 kg |
| Intervalo de velocidad | De 10 a 500 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230/115/100 V, 50/60 Hz, 1120 W |
| Tensión | 100/115/230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente más 5°C a 80°C |
| Vataje | 1120 W |
| Admite | 90 L |
| Tipo de producto | Incubador Agitador |
| Certificaciones/conformidad | IP 30 DIN EN 60529 |
| Mostrar más |