Descripción
The KRT86 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human KRT86. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KRT86 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KRT86 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 400 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | FLJ25176; HB6; Hb1; KRTHB1; KRTHB6; MNX; hHb6 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 20 μL |
| Mostrar más |