missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KRT85 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15829143
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15829143 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15829143

Marca: Invitrogen™ PA570732

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 92%; Dog: 86%; Guinea Pig: 86%; Horse: 92%; Human: 100%; Mouse: 86%; Pig: 93%; Rabbit: 86%; Rat: 86%; Sheep: 92%.

KRT85 gene ontology annotations related to this gene include structural molecule activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KRT85
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica KRT85
N.º de referencia del gen P78386
Alias de gen AA589597; BB007925; ECTD4; hair keratin; Hair keratin K2.12; hard keratin, type II, 5; HB5; Hb-5; hHb5; K85; Kb25; keratin 85; keratin 85, type II; keratin 89; keratin complex 2, basic, gene 18; keratin, hair, basic, 5; keratin, type II cuticular Hb5; Keratin-85; Krt2-18; Krt85; KRT89; Krthb5; Type II hair keratin Hb5; type II keratin Kb25; type-II keratin Kb25
Símbolos de los genes KRT85
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human KRT85.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3891
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.