missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KRT8 Monoclonal Antibody (OTI2F5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17567293
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17567293 30 μL 30 microlitros
17547293 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17567293 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA806987S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KRT8 Monoclonal antibody specifically detects KRT8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno KRT8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CITED1
N.º de referencia del gen Q99966
Alias de gen AA960620; AL022697; AU019895; CARD2; cb186; CK8; CK-8; CYK8; CYKER; cytokeratin 8; cytokeratin 8 (370 AA); cytokeratin endo A; Cytokeratin-8; cytokeratin-A; DreK8; EndoA; etID33550.23; etID43142.23; etID43142.8; K2C8; K8; KERA; keratin 8; keratin 8, type II; keratin complex 2, basic, gene 8; keratin, type 2, gene 8; Keratin, type II cytoskeletal 8; keratin, type II cytoskeletal 8-like protein; keratin-8; KO; Krt-2.8; Krt2-8; krt8; LOW QUALITY PROTEIN: keratin, type II cytoskeletal 8; sb:cb186; type II cytokeratin A (no.8); type-II keratin Kb8; wu:fa20h05; wu:fa95h10; wu:fb96c06; zfk8; zf-K8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CITED1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4435
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.