Learn More
KRT35 Monoclonal Antibody (OTI1A11), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200018854
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17536114 30 μL 30 microlitros
17516114 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17536114
Marca: Origene Technologies TA811820S
Mouse Monoclonal Antibody
KRT35 Monoclonal antibody specifically detects KRT35 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno KRT35
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KIF6
N.º de referencia del gen Q6ZMV9
Alias de gen AI662400; Ha5; Ha-5; hair keratin; hair keratin acidic 5; hair keratin, type I Ha5; hard keratin, type I, 5; HHA5; HHa5 hair keratin type I intermediate filament; HKA5; K35; Ka30; keratin 35; keratin 35, type I; keratin complex 1, acidic, gene 2; keratin complex 1, acidic, gene 24; keratin complex 1, gene 24; keratin, hair, acidic, 5; keratin, type I cuticular Ha5; Keratin-35; KRT hHa5; Krt1-2; Krt1-24; KRT35; KRTHA5; type I hair keratin KA30; Unknown (protein for MGC:139866); wool (hair) keratin intermediate filament protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-350 of human KIF6 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 221458
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Show Less