Learn More
KRT35 Monoclonal Antibody (OTI1A11), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17516114
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17516114 100 μL 100 microlitros
17536114 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17516114
Marca: Origene Technologies TA811820
Mouse Monoclonal Antibody
KRT35 is a member of the keratin gene family. This type I hair keratin is an acidic protein which heterodimerizes with type II keratins to form hair and nails. The type I hair keratins are clustered in a region of chromosome 17q12-q21 and have the same direction of transcription.
Especificaciones
Antígeno KRT35
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A11
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KRT35
N.º de referencia del gen Q92764
Alias de gen HA5, Ha-5, KRTHA5, hHa5
Símbolos de los genes KRT35
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human KRT35 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3886
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a