missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KRT24 Monoclonal Antibody (OTI2A2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200015431
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17551703 30 μL 30 microlitros
17531703 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17551703 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA802897S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KRT24 Monoclonal antibody specifically detects KRT24 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Specifikationer

Antígeno KRT24
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KRT24
N.º de referencia del gen Q2M2I5
Alias de gen CK-24; Cytokeratin-24; K24; KA24; keratin 24; keratin 24, type I; keratin, type I cytoskeletal 24; Keratin-24; KRT24; Type I keratin-24
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 139-397 of human KRT24 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 192666
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.