Learn More
KRT24 Monoclonal Antibody (OTI2A2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17551703
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17551703 30 μL 30 microlitros
17531703 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17551703
Marca: Origene Technologies TA802897S
Mouse Monoclonal Antibody
KRT24 Monoclonal antibody specifically detects KRT24 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno KRT24
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KRT24
N.º de referencia del gen Q2M2I5
Alias de gen CK-24; Cytokeratin-24; K24; KA24; keratin 24; keratin 24, type I; keratin, type I cytoskeletal 24; Keratin-24; KRT24; Type I keratin-24
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 139-397 of human KRT24 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 192666
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1