Learn More
KRT20 Monoclonal Antibody (OTI5F1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200014153
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17511293 30 μL 30 microlitros
17591283 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17511293 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA802664S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
KRT20 Monoclonal antibody specifically detects KRT20 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno KRT20
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5F1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KRT20
N.º de referencia del gen P35900
Alias de gen 9030623C06Rik; CD20; CK20; CK-20; CK-21; cytokeratin 20; cytokeratin 21; cytokeratin-20; Cytokeratin-21; K20; keratin 20; keratin 20, type I; keratin, type I cytoskeletal 20; Keratin-20; krt20; Krt21; MGC35423; Protein IT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human KRT20 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54474
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a