Learn More
KRT20 Monoclonal Antibody (OTI2H9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200014105
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17501213 30 μL 30 microlitros
17581203 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17501213
Marca: Origene Technologies TA802579S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
KRT20 Monoclonal antibody specifically detects KRT20 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno KRT20
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KRT20
N.º de referencia del gen P35900
Alias de gen 9030623C06Rik; CD20; CK20; CK-20; CK-21; cytokeratin 20; cytokeratin 21; cytokeratin-20; Cytokeratin-21; K20; keratin 20; keratin 20, type I; keratin, type I cytoskeletal 20; Keratin-20; krt20; Krt21; MGC35423; Protein IT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human KRT20 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54474
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b