Learn More
KRT20 Monoclonal Antibody (OTI2H9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17581203
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17581203 100 μL 100 microlitros
17501213 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17581203
Marca: Origene Technologies TA802579
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a member of the keratin family. The keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into cytokeratins and hair keratins. The type I cytokeratins consist of acidic proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains. This cytokeratin is a major cellular protein of mature enterocytes and goblet cells and is specifically expressed in the gastric and intestinal mucosa. The type I cytokeratin genes are clustered in a region of chromosome 17q12-q21.
Especificaciones
Antígeno KRT20
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KRT20
N.º de referencia del gen P35900
Alias de gen CD20, CK-20, CK20, K20, KRT21
Símbolos de los genes KRT20
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human KRT20 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54474
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b