missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KRI1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15798251 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15798251 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15798251 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA560423

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: KNLKRKEILA KLEKLRKVTG NEMLGLEEGD LEDDFDPAQH DQLMQKCFGD EYYGAVEEEK PQFEEEEGLE DDWNWDTWDG PEQEGDWSQQ ELHCEDPNFN MDADYDPSQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 91%.

This gene overlaps with the gene for cysteine endopeptidase AUT-like 4 in a head-to-tail orientation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KRI1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica KRI1
N.º de referencia del gen Q8N9T8
Alias de gen KRI1; KRI1 homolog; KRI1 homolog (S. cerevisiae); protein KRI1 homolog
Símbolos de los genes KRI1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human KRI1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99029).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 65095
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.