Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución Krebs-Ringer, tamponada con bicarbonato
Código de producto. 15418769
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
15418769 500mL 500 ml
15428769 1L 1 litro
2 options
Código de producto. 15418769
Marca: Thermo Scientific Chemicals J67591.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Líquido
Cantidad 500mL
Envase Frasco de plástico