missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KPNA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16897453 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16897453 20 μL 20 microlitros
16887453 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16897453

Marca: Proteintech 108191AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The import of proteins into the nucleus is a process that involves at least 2 steps. The first is an energy-independent docking of the protein to the nuclear envelope and the second is an energy-dependent translocation through the nuclear pore complex. Imported proteins require a nuclear localization sequence which generally consists of a short region of basic amino acids or 2 such regions spaced about 10 amino acids apart. Proteins involved in the first step of nuclear import have been identified in different systems. These include the Xenopus protein importin and its yeast homolog, SRP1, which bind to the NLS. KPNA2 protein interacts with the NLSs of DNA helicase Q1 and SV40 T antigen and may be involved in the nuclear transport of proteins. KPNA2 also may play a role in VJ recombination.

Especificaciones

Antígeno KPNA2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica KPNA2
N.º de referencia del gen P52292, P52293
Alias de gen Importin subunit alpha 2, IPOA1, Karyopherin subunit alpha 2, KPNA2, QIP2, RAG cohort protein 1, RCH1, SRP1, SRP1 alpha, SRP1alpha
Símbolos de los genes KPNA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KPNA2 Fusion Protein Ag1153
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16647, 3838, 85245
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.