Learn More
Bohlender KPG Glass Stirrer Shafts L 350mm 10mm NS 29/32
Marca:  Bohlender C387-07
KPG Glass Stirrer Shafts L 350mm 10mm NS 29/32
Código de producto. 10004830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.30€
    197.20€ / cada uno
    Ahorro 61.10€
    23% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-01-2026