Learn More
DWK Life Sciences Embudos Squibb de separación con forma de pera Kontes™ con tapón cónico estándar y tapón de llave de paso de PTFE esterilizable en autoclave
Código de producto. 11737979
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
1000 ml
Llaves de paso:
2; PTFE
4; PTFE
Cantidad:
1/caja
4/caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Llaves de paso Cantidad unitSize
11737979 125 ml 2; PTFE 4/caja paquete de 4
11767979 1000 ml 4; PTFE 1/caja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11737979 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor KC29048T125
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se suministra con un tapón cónico de vidrio esmerilado estándar y un tapón de llave de paso de PTFE totalmente esterilizable en autoclave
El instrumental de vidrio con revestimiento de plástico KimCote Kimble Chase™ proporciona una medida de seguridad adicional en caso de rotura
  • Los tubos inferiores cuentan con un diámetro interno lo bastante grande para que una columna de líquido se interrumpa con la llave de paso cerrada, lo que a su vez permite una separación más completa y la eliminación de la necesidad de vaciar el embudo
  • Diseñado a partir de las especificaciones de ASTM™ E1096, requisitos de tipo 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ASTM E1096, Tipo IV
Longitud del tubo (métrico) 60mm
Cantidad 4/caja
Llaves de paso 2; PTFE
Material del tope Vidrio
Tipo de producto Embudo de separación Squibb