Learn More
DWK Life Sciences Tubo de vacío Kimble™ Kontes™ Schlenk con válvula HI-VAC
Descripción
- Vidrio de borosilicato de pared media
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,74 in, 1,9 cm |
| Longitud global (imperial) | 6,49 in |
| Longitud global (métrico) | 16,5 cm |
| Para utilizar con | Colectores 216050 o 216060 |
| Anchura (métrico) | 6,5 cm |
| Anchura (imperial) | 2,55 in |
| Altura (métrico) | 10 cm |
| Altura (imperial) | 3,93 in |
| Mostrar más |