Learn More
DWK Life Sciences Tubo de vacío Kimble™ Kontes™ Schlenk con válvula HI-VAC
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longitud global (imperial):
4,72 in
5,9 in
6,49 in
Anchura (imperial):
2,55 in
2,75 in
2,95 in
3,14 in
Altura (imperial):
3,93 in
4,72 in
5,9 in
Förpackningsstorlek
1 PCS
cada uno
Beskrivning
- Vidrio de borosilicato de pared media
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,49 in, 3,8 cm |
| Longitud global (imperial) | 5,9 in |
| Longitud global (métrico) | 15 cm |
| Para utilizar con | Colectores 216050 o 216060 |
| Anchura (métrico) | 8 cm |
| Anchura (imperial) | 3,14 in |
| Altura (métrico) | 15 cm |
| Altura (imperial) | 5,9 in |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering