Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Reaction-Jacketed Beakers
Código de producto. p-3206692
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11853163 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11853163 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 3170001000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The open top provides easy access to concentrated residual samples.
  • A conical lower interior surface eliminates spin-out when used with an egg-shaped PTFE magnetic stir bar
  • Jacket has serrated 3/8 in. hose connections
  • Design meets ASTM Specification E960, Type I requirements
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Descripción Connection: 0.37 in. Serrated Hose
Diámetro interior (imperial) 4.13 in.
Diámetro exterior (imperial) 5.51 in.
Diámetro interior (métrico) 10.5 cm
Diámetro exterior (métrico) 14 cm
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Borosilicate Glass
Para utilizar con (aplicación) Laboratory Applications Requiring a Variety of Temperature-Controlled Reactions and Useful in Biological and Chemical Reactions Including Titrations, Enzyme Digestions and Synthetic Organic Reactions
Altura interior (imperial) 5.23 in.
Altura exterior (imperial) 5.98 in.
Altura interior (métrico) 13.3 cm
Altura exterior (métrico) 15.2 cm
Incluye Conical Lower Interior Surface
Tipo Beaker
Certificaciones/conformidad ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
Modelo Open Top